Learn More
Methyllycaconitine citrate, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001166
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyllycaconitine citrate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001166
25 mg
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Artikelnummer. 30001166
Marke: Tocris Bioscience 1029/25
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective α7 neuronal nAChR antagonist
Potent antagonist for α7-containing neuronal nicotinic receptors (Ki = 1.4 nM). Interacts with α4β2 and α6β2 receptors at concentrations > 40 nM. Attenuates METH-induced neurotoxicity in mouse striatum in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351344-10-0
Summenformel C43H58N2O17
Molekulargewicht (g/mol) 874.934
InChI-Schlüssel INBLZNJHDLEWPS-OXVGBIBJSA-N
Synonym methyllycaconitine citrate
PubChem CID 124081005
SMILES CCN1CC2(CCC(C34C2C(C(C31)(C5(CC(C6CC4C5C6OC)OC)O)O)OC)OC)COC(=O)C7=CC=CC=C7N8C(=O)CC(C8=O)C.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)OMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyllycaconitine citrate
Menge 25 mg
Formelmasse 874.93
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Solid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methyllycaconitine citrate, Tocris Bioscience™ >