Learn More
Methyllithium, 3%ige Lösung in 2-MetHF/Cumol, AcroSeal™, ACROS Organics™
55.90 CHF - 232.20 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 917-54-4, 98-82-8, 96-47-9 |
---|---|
Summenformel | CH3Li |
Molekulargewicht (g/mol) | 21.98 |
MDL-Nummer | MFCD00008253 |
InChI-Schlüssel | DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum |
PubChem CID | 2724049 |
IUPAC-Name | methyllithium |
SMILES | [Li]C |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
917-54-4, 98-82-8, 96-47-9 | |
21.98 | |
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N | |
2724049 | |
[Li]C |
CH3Li | |
MFCD00008253 | |
methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum | |
methyllithium |
Spezifikation
Methyllithium | |
Farblos | |
CH3Li | |
MFCD00008253 | |
methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum | |
[Li]C | |
21.98 | |
21.96 | |
0.867 |
917-54-4, 98-82-8, 96-47-9 | |
Flüssig | |
CH3Li | |
−11°C | |
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N | |
methyllithium | |
2724049 | |
2.7 to 3.4% (as MeLi) (Total base) | |
0.8670g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gas.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory i
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Store in a dry place.
Store in a closed container.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-026-4