Learn More
Methylethiocyanate, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10357580
5 ml-Glasflasche
Click to view available options
5 ml-Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylethiocyanate
CAS 556-64-9
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.068g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H3NS
Strukturformel CH3SCN
Brechungsindex 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00001830
Menge 5 mL
Beilstein 03, 175
Merck Index 15, 6200
Synonym methyl sulfocyanate, methylrhodanid, thiocyanic acid, methyl ester, methyl rhodanate, methylthiokyanat, methane, thiocyanato, thiocyanatomethane, methylthiocyanate, thiocyanic acid methyl ester, ch3scn
InChI-Schlüssel VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC#N
IUPAC-Name Methylthiocyanat
Molekulargewicht (g/mol) 73.113
PubChem CID 11168
ChEBI CHEBI:61112
Formelmasse 73.11
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid
Name des Produkts
Methylethiocyanate, 99%, ACROS Organics™ >