Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau-Hydrat, 96+%, hochreines biologisches Färbemittel
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
86.25 CHF - 567.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 122965-43-9 |
---|---|
Summenformel | C16H18ClN3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 319.85 |
MDL-Nummer | MFCD00150006 |
InChI-Schlüssel | CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate |
PubChem CID | 16211647 |
IUPAC-Name | [7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat |
SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10741891
|
Thermo Scientific Chemicals
229801000 |
100 g | Glasflasche |
86.25 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10004053
|
Thermo Scientific Chemicals
229800010 |
1 kg | Glasflasche |
567.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
IndikatorChemische Identifikatoren
122965-43-9 | |
319.85 | |
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M | |
16211647 | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C |
C16H18ClN3S | |
MFCD00150006 | |
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate | |
[7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat |
Spezifikation
Methylene Blue hydrate | |
122965-43-9 | |
96+% | |
MFCD00150006 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol | |
Echt | |
[7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat | |
16211647 | |
8.0% to 22.0% (105°C) | |
Grün |
100.0°C to 110.0°C | |
96.0 to 103.0% (on dried substance) | |
C16H18ClN3S | |
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate | |
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C | |
319.85 | |
319.85 | |
≥96% | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS-P-Hinweis:
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Warnhinweis
missing translation for 'rtecsNumber' : SP5740000
- Methylene Blue hydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methylene Blue hydrate, Methylene blue