Learn More
Methyl-1,2,3-benzothiadiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10324342
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl-1,2,3-benzothiadiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324342
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10324342
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM10174DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 23616-15-1
Summenformel C8H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.208
MDL-Nummer MFCD01566550
InChI-Schlüssel JCRFJMHWEAYQAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methyl1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 5-carbomethoxy-1,2,3-benzothiadiazole, maybridge1_005151, 5-methoxycarbonyl-1,2,3-benzothiadiazole, methyl benzo 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 4-methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2736813
IUPAC-Name Methyl 1,2,3-Benzothiadiazol-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SN=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle1, 2, 3-benzothiadiazole-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methyl-1,2,3-benzothiadiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ >