Learn More
Methyldiethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2031-62-1 | C5H14O2Si | 134.25 g/mol
45.33 CHF - 464.31 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2031-62-1 |
---|---|
Summenformel | C5H14O2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 134.25 |
MDL-Nummer | MFCD00026749 |
InChI-Schlüssel | GAURFLBIDLSLQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diethoxymethylsilane, methyldiethoxysilane, diethoxy methyl silane, silane, diethoxymethyl, diethoxy-methylsilane, diethoxy methyl silicon, diethoxymethylsilane. methylhydrogendiethoxysilane., diethoxymethyl-silan, diethoxy methyl silyl |
PubChem CID | 6327387 |
IUPAC-Name | Dieethoxy(methyl)silizium |
SMILES | CCO[Si](C)OCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10607864
|
Thermo Scientific Acros
392260050 |
5 g | Glasflasche |
45.33 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10771715
|
Thermo Scientific Acros
392260250 |
25 g | Glasflasche |
134.67 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10501324
|
Thermo Scientific Acros
392261000 |
100 g | Glasflasche |
464.31 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsmittelChemische Identifikatoren
2031-62-1 | |
134.25 | |
GAURFLBIDLSLQU-UHFFFAOYSA-N | |
6327387 | |
CCO[Si](C)OCC |
C5H14O2Si | |
MFCD00026749 | |
diethoxymethylsilane, methyldiethoxysilane, diethoxy methyl silane, silane, diethoxymethyl, diethoxy-methylsilane, diethoxy methyl silicon, diethoxymethylsilane. methylhydrogendiethoxysilane., diethoxymethyl-silan, diethoxy methyl silyl | |
Dieethoxy(methyl)silizium |
Spezifikation
Methyldiethoxysilane | |
Farblos | |
94.0°C to 95.0°C | |
Echt | |
C5H14O2Si | |
1.3740 to 1.3760 (20°C, 589nm) | |
0.829 | |
Solubility in water: reacts | |
CCO[Si](C)OCC | |
134.25 | |
134.25 | |
Flüssigkeit |
2031-62-1 | |
0.8290g/mL | |
10°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3CH2O)2SI(H)CH3 | |
MFCD00026749 | |
diethoxymethylsilane, methyldiethoxysilane, diethoxy methyl silane, silane, diethoxymethyl, diethoxy-methylsilane, diethoxy methyl silicon, diethoxymethylsilane. methylhydrogendiethoxysilane., diethoxymethyl-silan, diethoxy methyl silyl | |
GAURFLBIDLSLQU-UHFFFAOYSA-N | |
Dieethoxy(methyl)silizium | |
6327387 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 217-982-3
- Methyldiethoxysilane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.