Learn More
Methylcyclohexan, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12618645 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
25 L, Metallkanister, 25 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
Chemische Identifikatoren
CAS 108-87-2
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00001497
InChI-Schlüssel UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC-Name Methylcyclohexan
SMILES CC1CCCCC1
Spezifikation
Schmelzpunkt -126°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 101°C
Verpackung Metallkanister
Menge 25 L
Formelmasse 98.19g/mol
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylcyclohexan, Reinst, SLR, Fisher Chemical >