Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylviolett 2B, rein, Indikator-Gütegrad Artikelnummer.: 10125050
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Methylviolett 2B, rein, Indikator-Gütegrad
Artikelnummer. 10125050
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10125050
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228375000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 8004-87-3 | C24H28ClN3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8004-87-3
Summenformel C24H28ClN3
MDL-Nummer MFCD00012568
Synonym Basic Violet 1, C.I. 42535
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl violet 2B
Schmelzpunkt 137,0 °C
Absorptionsverhältnis 1 to 1.25
Beilstein 13, 755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 580 to 586nm (in 50:50 IMS:water)
Formelmasse 393.95
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 75% min. (on dry substance)
Farbe Grün
Menge 500 g
Physikalische Form Kristallpulver mit Metallglanz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number228371000,228375000
ChargennummerA0448830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number228371000,228375000
ChargennummerA0398986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number228371000,228375000
ChargennummerA0396055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number228371000,228375000
ChargennummerA0406941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number228371000,228375000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Violet 2B, high purity biological stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Methylviolett 2B, rein, Indikator-Gütegrad >