Learn More
Methylviolett 2B
Artikelnummer. 10249550 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8004-87-3
Summenformel C24H28ClN3
MDL-Nummer MFCD00012568
Synonym Basic Violet 1, C.I. 42535
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Violet 2B
Schmelzpunkt 137,0 °C
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1.06 to 1.19
Farbstoffgehalt 75% min.
Beilstein 13, 755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 583 to 587nm
Formelmasse 393.95
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver mit Metallglanz
Name des Produkts
Methylviolett 2B >