Learn More
Methylvinylsulfon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl vinyl sulfone |
Namenshinweis | Stabilized |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.2100g/mL |
Siedepunkt | 115.0°C to 117.0°C (19.0 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | H2C=CHSO2CH3 |