Learn More
Methyl-(Trimethylsilyl)propiolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Methyl (trimethylsilyl)propiolate is used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl(trimethylsilyl)propiolat wird als Zwischenprodukt von OLED und Pharmazeutikal verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Methyl(trimethylsilyl)propiolat wird als Zwischenprodukt von OLED und Pharmazeutikal verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 71°C to 75°C (11mmHg) |
Chemischer Name oder Material | Methyl (trimethylsilyl)propiolate |
Menge | 1 g |
Strukturformel | (CH3)3SiC≡CCO2CH3 |
UN-Nummer | UN3272 |
Formelmasse | 156.25 |
Reinheit (%) | 98% |
Brechungsindex | 1.44 |
Name des Produkts
Methyl-(Trimethylsilyl)propiolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur