Learn More
Methylthiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367499
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylthiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367499
5 mL
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 11367499
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27879.AA
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 556-64-9 | C2H3NS | 73.113 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-64-9
Summenformel C2H3NS
Molekulargewicht (g/mol) 73.113
MDL-Nummer MFCD00001830
InChI-Schlüssel VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl sulfocyanate, methylrhodanid, thiocyanic acid, methyl ester, methyl rhodanate, methylthiokyanat, methane, thiocyanato, thiocyanatomethane, methylthiocyanate, thiocyanic acid methyl ester, ch3scn
PubChem CID 11168
ChEBI CHEBI:61112
IUPAC-Name Methylthiocyanat
SMILES CSC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl thiocyanate
Schmelzpunkt -5°C
Dichte 1.068
Siedepunkt 131°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.468
Menge 5 mL
UN-Nummer UN2929
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 73.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS06F021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberH27879.AA,H27879.AC,H27879.AE
Chargennummer10181717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberH27879.AA,H27879.AC,H27879.AE
Chargennummer10221611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog NumberH27879.AA,H27879.AC,H27879.AE
ChargennummerK28S034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27879.AA,H27879.AC,H27879.AE
ChargennummerS06F021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27879.AA,H27879.AC,H27879.AE
Name des Produkts
Methylthiocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >