Learn More
Methyltetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10481440
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyltetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10481440 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
5 g, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10481440
Marke: Thermo Scientific Acros 434290050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4160-61-6 | C7H10O3S | 174.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4160-61-6
Summenformel C7H10O3S
Molekulargewicht (g/mol) 174.22
InChI-Schlüssel MCUXKFHPGMEIIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl 4-oxotetrahydrothiopyran-3-carboxylate, 2h-thiopyran-3-carboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl-4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, 2,3,5,6-tetrahydro-3-carbomethoxythiopyran-4-one, 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carbonsauremethylester, 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylic acid methyl ester, 4-oxo-tetrahydro-thiopyran-3-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 10374916
IUPAC-Name Methyl 4-Oxothian-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1CSCCC1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 134°C (10.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 174.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig oder fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer343742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog Number434290050,434290010
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Methyltetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >