Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75 ml-Ampullen, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10761731
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75 ml-Ampullen, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761731
7,5 ml
Click to view available options
Menge:
7,5 ml
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10761731
Marke: Thermo Scientific Acros 320770075
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.9 atom % D
Dichte 1,1900 g/ml
Deuterium (D) Min. 99,85%
Flammpunkt 88 °C
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,03 % (coulometrisch)
Menge 7,5 ml
CAS 2206-27-1
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Summenformel C2H6OS
Strukturformel (CD3)2SO
MDL-Nummer MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Formelmasse 84.18
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number320770075
ChargennummerA0469695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number320770075
ChargennummerA0472049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number320770075
ChargennummerA0465542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number320770075
ChargennummerA0466746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number320770075
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide-d6
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75 ml-Ampullen, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >