Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10591801
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591801
50 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Septumflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10591801
Marke: Thermo Scientific Acros 166290500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.9 atom % D
Dichte 1,1900g/mL
Deuterium (D) Min. 99,85%
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,03 % (K.F.)
Menge 50 ml
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Strukturformel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
Formelmasse 84.18
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number166290250,166291000,166290500,166290100,166290101
ChargennummerA0466952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number166290250,166291000,166290500,166290100,166290101
ChargennummerA0469060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number166290250,166291000,166290500,166290100,166290101
ChargennummerA0466738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog Number166290250,166291000,166290500,166290100,166290101
ChargennummerA0464669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number166290250,166291000,166290500,166290100,166290101
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide-d6
Name des Produkts
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >