Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10561911
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561911
50g
Click to view available options
Menge:
10g
50g
1kg
1 L
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10561911
Marke: Thermo Scientific Acros 321290500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5+ atom % D
Dichte 1,1900g/mL
Deuterium (D) Min. 99,50%
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,19
Dampfdruck Dampfdruck:2,5 mbar bei 20 °C
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,05% (coulometrisch)
Menge 50g
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Strukturformel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
Formelmasse 84.18
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number321290100,321290010,321290011,321290500
ChargennummerA0467502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number321290100,321290011,321290500
ChargennummerA0467735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number321290100,321290011,321290500
ChargennummerA0465832 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number321290100,321290011,321290500
ChargennummerA0464520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number321290100,321290011,321290500
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide-d6
Name des Produkts
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >