Learn More
Methylsulfoxid-d6, für NMR-Spektroskopie, mit 0.03 % TMS, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10712744
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylsulfoxid-d6, für NMR-Spektroskopie, mit 0.03 % TMS, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712744 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 ml
Gehäuse 25mL
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10712744
Marke: Thermo Scientific 351451000
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75151
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis with 0.03% TMS, 99.9 atom%D
Dichte 1,1900g/mL
Deuterium (D) Min. 99,85%
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,03% (coulometrisch)
Menge 100 ml
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Formelmasse 84.18
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number351451000,351450250,351450100
ChargennummerA0467892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number351451000,351450250,351450100
ChargennummerA0466972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number351451000,351450250,351450100
ChargennummerA0464528 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number351451000,351450250,351450100
ChargennummerA0463953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number351451000,351450250,351450100
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide-d6
Name des Produkts
Methylsulfoxid-d6, für NMR-Spektroskopie, mit 0.03 % TMS, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >