Learn More
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl sulfoxide |
Schmelzpunkt | 18.4°C |
Farbe | Braun bis Weiß |
Hinweise zur Zersetzung | >190°C |
Dichte | 1.1000g/mL |
Siedepunkt | 189.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 87°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl sulfoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur