Learn More
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10081951
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 ml, AcroSeal™ Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10081951
Marke: Thermo Scientific Acros 326881000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylsulfoxid
Schmelzpunkt 18.4 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.1000 g/ml
Siedepunkt 189.0 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt 87 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4770 bis 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.7+ %
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Viskosität 1.987 mPa.s (25 ° C)
Beilstein 01, IV, 1277
Wasser Max. 0.005 %
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Benzol, Aceton, Chloroform, Diethylether und aromatischen Kohlenwasserstoffen
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥ 99.7 %
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >