Learn More
Methylsulfid, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10071470
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylsulfid, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071470
10 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10071470
Marke: Thermo Scientific Acros 127760100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-18-3
Summenformel C2H6S
Molekulargewicht (g/mol) 62.13
MDL-Nummer MFCD00008562
InChI-Schlüssel QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
IUPAC-Name Methylsulfanylmethan
SMILES CSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfide
Schmelzpunkt -98.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8460g/mL
Siedepunkt 38.0°C
Flammpunkt −48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.2% max. Methylmercaptan (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2S
Brechungsindex 1.4351
Menge 10 mL
Beilstein 01, 288
Fieser 02,156; 04,190; 05,260; 15,88; 16,84; 17,198
Merck Index 15, 3281
Relative Dichte 0.846
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 62.13
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number127760010,127760100,127760025
ChargennummerA0465683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number127760010,127760100,127760025
ChargennummerA0464144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog Number127760010,127760100,127760025
ChargennummerA0462831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number127760010,127760100,127760025
ChargennummerA0460201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number127760010,127760100,127760025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl sulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Methylsulfid, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >