Learn More
Methyl-(S)-(-)-Lactat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27871-49-4 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
101.00 CHF - 539.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 27871-49-4 |
---|---|
Summenformel | C4H8O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 104.11 |
MDL-Nummer | MFCD00064265 |
InChI-Schlüssel | LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N |
Synonym | methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester |
PubChem CID | 94386 |
ChEBI | CHEBI:83222 |
IUPAC-Name | Methyl-(2S)-2-hydroxypropanoat |
SMILES | COC(=O)[C@H](C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10573571
|
Thermo Scientific Acros
213062500 |
250 g | Glasflasche |
101.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10276790
|
Thermo Scientific Acros
213060010 |
1 kg | Glasflasche |
280.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10229493
|
Thermo Scientific Acros
213060025 |
2.5 kg | Glasflasche |
539.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
27871-49-4 | |
104.11 | |
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N | |
94386 | |
Methyl-(2S)-2-hydroxypropanoat |
C4H8O3 | |
MFCD00064265 | |
methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester | |
CHEBI:83222 | |
COC(=O)[C@H](C)O |
Spezifikation
Methyl (S)-(-)-lactate | |
27871-49-4 | |
144.0°C to 145.0°C | |
Echt | |
C4H8O3 | |
1.4100 to 1.4150 | |
03, 264 | |
− 8.50 (20.00°C neat) | |
methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester | |
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N | |
Methyl-(2S)-2-hydroxypropanoat | |
94386 | |
2.9 mPa.s (25°C) | |
97% |
0.2% max. (as lactic acid) | |
1.0920g/mL | |
55°C | |
96% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CO2CH3 | |
MFCD00064265 | |
1.092 | |
− 8.50 | |
Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in alcohol and ether | |
COC(=O)[C@H](C)O | |
104.11 | |
CHEBI:83222 | |
104.11 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 248-704-9
- Methyl (S)-(-)-lactate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.