Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, Natriumsalz Artikelnummer.: 11438047
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, Natriumsalz
Artikelnummer. 11438047
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11438047
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17455.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Methyl red is an indicator dye that turns red in acidic solutions. It is a pH indicator, turning red under pH 4.4, yellow over pH 6.2, and orange in between those values. It is used in microbiology in the Voges-Proskauer test to identify bacteria that produce stable acids through mixed acid fermentation of glucose. Methyl-red positive bacteria include Proteus vulgaris and Escherichia coli. Methyl-red negative bacteria include Enterobacter aerogenes and Serratia marcescens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylrot ist ein Indikatorfarbstoff, der in sauren Lösungen rot wird. Es ist ein pH-Indikator, der unter dem pH-Wert 4.4 rot, über 6.2 gelb und dazwischen orange wird. Wird in der Mikrobiologie im Voges-Proskauer-Test verwendet, um Bakterien zu identifizieren, die durch die Mischsäuregärung von Glucose stabile Säuren produzieren. Zu den methylroten positiven Bakterien gehören Proteus vulgaris und Escherichia coli. Zu den methylroten negativen Bakterien gehören Enterobacter aerogenes und Serratia marcescens.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (800 mg/ml bei 25 °C) und schwer löslich in Ethanol (25 °C).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Reaktiv mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 845-10-3
Summenformel C15H14N3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 291.286
MDL-Nummer MFCD00002426
InChI-Schlüssel GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
PubChem CID 4465632
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Diazenyl]Benzoat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Red sodium salt
Beilstein 4065488
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (800mg/ml at 25°C),and slightly soluble in ethanol at (25°C).
Formelmasse 291.29
Menge 25 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog NumberA17455.22,A17455.14,A17455.36
Chargennummer10237338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA17455.22,A17455.14,A17455.36
Chargennummer10127884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17455.22,A17455.14,A17455.36
ChargennummerC3553B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17455.22,A17455.14,A17455.36
Chargennummer10189369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17455.22,A17455.14,A17455.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, Natriumsalz >