Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, rein, Indikator Artikelnummer.: 10115210
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, rein, Indikator
Artikelnummer. 10115210
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10115210
Marke: Thermo Scientific Chemicals 264441000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Methylrot, C15 H 15N3O2 (CAS-Nummer 493-52-7), Säurenrot 2, 2-[4-(Dimethylamino)Phenylazo]Benzoesäure, C.I.13020, 25 g, 269,3, Pure, Warnung, GHS H-Satz:Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-52-7
Summenformel C15H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.304
InChI-Schlüssel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Red
Schmelzpunkt 178.0°C to 182.0°C
Strukturformel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 269.3
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 650 min. (430nm, in buffer)
Visuelles Übergangsintervall from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Farbe Rot
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number264445000,264440250,264441000
ChargennummerA0462352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number264445000,264440250,264441000
ChargennummerA0461150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number264445000,264440250,264441000
ChargennummerA0457653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog Number264445000,264440250,264441000
ChargennummerA0451508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number264445000,264440250,264441000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, rein, Indikator >