Learn More
Methylrot, Für ACS-Analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11402882 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
Chemische Identifikatoren
CAS 493-52-7
Summenformel C15H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.304
InChI-Schlüssel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(4-Dimethylaminophenylazo)Benzoesäure, 4-Dimethylaminazobenzol-2'-carboxylsäure
PubChem CID 10303
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylrot
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Formelmasse 269.3
Farbe Rot
Menge 250 g
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylrot, Für ACS-Analyse, MP Biomedicals™ >