Learn More
Methylphenylsulfoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl phenyl sulfoxide |
Schmelzpunkt | 26°C to 32°C |
Siedepunkt | 93°C to 94°C (0.3 mmHg) |
Flammpunkt | 86°C (186°F) |
Brechungsindex | 1.5775 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1904976 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Formelmasse | 140.2 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Name des Produkts
Methylphenylsulfoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur