Learn More
Methylep-Tolylsulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10575290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 934-72-5 | C8H10OS | 154.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934-72-5
Summenformel C8H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 154.23
MDL-Nummer MFCD00075175
InChI-Schlüssel FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-methyl-4-methylsulfinyl benzene, methyl 4-methylphenylsulfoxide, methyl p-tolyl sulfoxide, 1-methanesulfinyl-4-methylbenzene, methyl p-methylphenylsulfoxide, 1-methyl-4-methylsulphinyl benzene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfinyl, acmc-20aotg, acmc-20apjq, methyl p-tolylsulfoxide
PubChem CID 136743
IUPAC-Name 1-Methyl-4-Methylsulfinylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl p-tolyl sulfoxide
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Siedepunkt 113°C to 114°C (2.2 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 154.23
Reinheit (%) 98%
Produktidentifikator
  • Methyl p-tolyl sulfoxide
Name des Produkts
Methylep-Tolylsulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >