Learn More
Methyl-p-Hydroxybenzoat, 99.83 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11423580
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Methyl-p-Hydroxybenzoat, 99.83 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423580 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11423580
Marke: MP Biomedicals 0210234101
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 99-76-3
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
InChI-Schlüssel LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylparaben, Methyl-p-Hydroxybenzoat, Methylparahydroxybenzoat, p-Hydrobenzolsäure-methylester, 4-Hydroxybenzosäure-Methylester, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept mMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
IUPAC-Name Methyl 4-Hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl-p-Hydroxybenzoat
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Formelmasse 152.1
Reinheit (%) 99.83 %
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl p-Hydroxybenzoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl p-Hydroxybenzoate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methyl-p-Hydroxybenzoat, 99.83 %, MP Biomedicals™ >