Learn More
Methylhydrazinocarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10655412
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylhydrazinocarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655412 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10655412
Marke: Thermo Scientific Acros 166141000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6294-89-9 | C2H6N2O2 | 90.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6294-89-9
Summenformel C2H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00007594
InChI-Schlüssel WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
PubChem CID 80519
IUPAC-Name Methyl-N-aminocarbamat
SMILES COC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hydrazinocarboxylate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 68°C to 73°C
Farbe Rosa bis Weiß
Siedepunkt 108°C (12.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NNHCO2CH3
Menge 100 g
Beilstein 03, I, 46
Fieser 04,333; 07,235
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,practically insoluble in petroleum ether
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Plättchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer166145000,166141000
ChargennummerA0438021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Artikelnummer166145000,166141000
ChargennummerA0438021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer166145000,166141000,166140025
ChargennummerA0292758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2021 Artikelnummer166145000,166141000,166140025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl hydrazinocarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Methylhydrazinocarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >