Learn More
Methylformiat, spektralphotometrischer Gütegrad 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10445851
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylformiat, spektralphotometrischer Gütegrad 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10445851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10445851
Marke: Thermo Scientific Acros 414345000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-31-3
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00003291
InChI-Schlüssel TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC-Name Methylformiat
SMILES COC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl formate
Namenshinweis 98%
Azidität 0.0008 meq/g max.
Extinktion 0.009 max. at 320nm, 0.032 max. at 300nm, 0.051 max. at 270nm, 1 max. at 260nm
Schmelzpunkt -100.0°C
Dichte 0.9680g/mL
Siedepunkt 31.0°C to 33.0°C
Flammpunkt −32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCO2CH3
Brechungsindex 1.3420 to 1.3440
Menge 500 mL
Beilstein 02, 18
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Fieser 05,446
Merck Index 15, 6148
Relative Dichte 0.968
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in almost all conventional organic solvent,miscible with alcohol,soluble in ether
Viskosität 0.35 mPa.s (20°C)
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) 98%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylformiat, spektralphotometrischer Gütegrad 98 %, Thermo Scientific Chemicals >