Learn More
Methyldisulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10113673
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyldisulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113673
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10113673
Marke: Thermo Scientific Acros 165590500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-92-0
Summenformel C2H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 94.19
MDL-Nummer MFCD00008561
InChI-Schlüssel WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
IUPAC-Name (Methyldisulfanyl)methan
SMILES CSSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl disulfide
Schmelzpunkt -85.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0625g/mL
Siedepunkt 108.0°C to 110.0°C
Flammpunkt 16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. (Methylmercaptan content) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2S2
Brechungsindex 1.5243 to 1.5263
Menge 50 g
Beilstein 01, 291
Fieser 05,246; 06,217; 08,189
Relative Dichte 1.0625
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,ethyl alcohol,ccl4,benzene
Viskosität 0.620 mPa.s (20°C)
Formelmasse 94.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number165590500,165592500,165590025,165590010
ChargennummerA0460609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number165590500,165592500,165590025,165590010
ChargennummerA0401628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number165590500,165592500,165590025,165590010
ChargennummerA0400684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number165590500,165592500,165590025,165590010
ChargennummerA0412959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number165590500,165592500,165590025,165590010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl disulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Methyldisulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >