Learn More
Methylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469573
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469573
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11469573
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12404.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Methyl benzoate is used in perfumery. It also finds use as a solvent. It acts as an intermediate and odor agents. Further, it is used to attract insects such as orchid bees. It is also used for cellulose esters, cellulose ethers, synthetic resin and rubber solvent and polyester fibers to assist in the preparation of flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzoesäuremethylester wird in der Parfümherstellung verwendet. Es findet auch Verwendung als Lösungsmittel. Es fungiert als Zwischenprodukt und Geruchsstoff. Weiterhin wird es verwendet, um Insekten wie Orchideenbienen anzuziehen. Es wird auch für Celluloseester, Celluloseether, Kunstharz und Gummilösungsmittel sowie Polyesterfasern verwendet, um bei der Herstellung von Geschmacksstoffen zu helfen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-58-3
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00008421
InChI-Schlüssel QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC-Name Methyl-benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Benzoate
Schmelzpunkt °C to 12°C
Dichte 1.092
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.517
Menge 250 g
Beilstein 1072099
Merck Index 14,6024
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12404.0B,A12404.0I,A12404.30
Chargennummer10247499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2023 Catalog NumberA12404.0B,A12404.0I,A12404.30
Chargennummer10244439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2022 Catalog NumberA12404.0B,A12404.0I,A12404.30
ChargennummerB21Z003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12404.0B,A12404.0I,A12404.30
Chargennummer10209762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12404.0B,A12404.0I,A12404.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl benzoate
Name des Produkts
Methylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >