Learn More
Methylarachinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl Arachidate |
Schmelzpunkt | 45.0°C to 48.0°C |
Siedepunkt | 215.0°C to 216.0°C (10.0 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Strukturformel | CH3(CH2)18COOCH3 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 326.56 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl arachidate
Name des Produkts
Methylarachinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur