Learn More
Methylanthranilat 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10182980
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylanthranilat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10182980
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10182980
Marke: Thermo Scientific Acros 126325000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-20-3
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00007710
InChI-Schlüssel VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8635
ChEBI CHEBI:73244
IUPAC-Name methyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl anthranilate
Namenshinweis 99%
Farbe Braungelb
Dichte 1.1680g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(H2N)C6H4CO2CH3
Brechungsindex 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Menge 500 g
Beilstein 14, 317
Merck Index 15, 6094
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0430582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
ChargennummerA0455071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
ChargennummerA0400121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
ChargennummerA0410354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
ChargennummerA0406311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number126322500,126320025,126325000,126320500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl anthranilate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Methylanthranilat 99 %, Thermo Scientific Chemicals >