Learn More
Methylaminomethanidothioat-Hydroiodid, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10095472
Verfügbar ab: 29-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylaminomethanidothioat-Hydroiodid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095472
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10095472
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM00619DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 4338-95-8
Summenformel C2H7IN2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.06
MDL-Nummer MFCD00035598
InChI-Schlüssel LFXAECSQJSRSTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl aminomethanimidothioate hydroiodide, sulfiode, methylthiouronium iodide, methyl carbamimidothioate hydroiodide, s-methylthiuronium iodide, s-methylthiouronium iodide, s-methylisothiouronium iodide, 2-methyl-2-thiopseudourea hydroiodide, 2-methylisothiouronium iodide, s-methylisothiourea hydriodide
PubChem CID 197812
SMILES [H+].[I-].CSC(N)=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl aminomethanimidothioate hydroiodide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name Methylcarbamimidothioat; Hydroiodid
Formelmasse 218.06
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylaminomethanidothioat-Hydroiodid, 95 %, Thermo Scientific™ >