Learn More
Methylacrylat, 99%, stab. Mit ca.15 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484484
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylacrylat, 99%, stab. Mit ca.15 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484484
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11484484
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13128.AP
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylacrylat ist ein Monomer, das zur Herstellung von Polymeren mit starren, flexiblen, ionischen, nichtionischen, hydrophoben oder hydrophilen Eigenschaften verwendet wird. Ist an der Produktion von Acrylatfasern beteiligt, die zur Herstellung von synthetischen Teppichen verwendet werden. Spielt eine wichtige Rolle als Reagenz bei der Synthese pharmazeutischer Zwischenprodukte und Alfa ω-dicarbonsäureester. Ist ein gutes Nukleophil und ein Michael-Akzeptor, um Polyamidoamin (PAAM)-Dendrimere vorzubereiten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-33-3
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00008627
InChI-Schlüssel BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
PubChem CID 7294
ChEBI CHEBI:82482
IUPAC-Name Methyl-2-propenat
SMILES COC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl acrylate
Namenshinweis stabilized with ≈15ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.956
Siedepunkt 79°C to 81°C
Flammpunkt −3°C (26°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.403
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1919
Beilstein 605396
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6011
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl acrylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl acrylate, 4-Methoxyphenol
Name des Produkts
Methylacrylat, 99%, stab. Mit ca.15 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals >