Learn More
Methyl-6H-thieno-[2,3-b]-pyrrol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 6H-thieno[2, 3-b]pyrrole-5-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 181.21 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methyl-6H-thieno-[2,3-b]-pyrrol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur