Learn More
Methyl 4-Hydroxyphenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14199-15-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
51.15 CHF - 122.61 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14199-15-6
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00002387
InChI-Schlüssel XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxyphenylacetate, methyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methl ester, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, methyl ester, p-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, 4-hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, 4-hydroxy-phenyl-acetic acid methyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 518900
ChEBI CHEBI:68078
IUPAC-Name Methyl-2-(4-Hydroxyphenyl)acetat
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10032650
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
208550250
25 g Glasflasche
51.15 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10762441
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
208551000
100 g Glasflasche
122.61 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Methyl 4-Hydroxyphenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals