Learn More
Methyl 4-Hydroxybenzoat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
38.99 CHF - 1139.67 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 99-76-3 |
---|---|
Summenformel | C8H8O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.15 |
MDL-Nummer | MFCD00002352 |
InChI-Schlüssel | LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m |
PubChem CID | 7456 |
ChEBI | CHEBI:31835 |
IUPAC-Name | Methyl 4-Hydroxybenzoat |
SMILES | COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10051180
|
Thermo Scientific Acros
126961000 |
100 g | Kunststoffflasche |
38.99 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10448860
|
Thermo Scientific Acros
126965000 |
500 g | Kunststoffflasche |
112.56 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10105683
|
Thermo Scientific Acros
126960025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
369.84 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13418348
|
Thermo Scientific Acros
126960100 |
10 kg | Kunststoff-Fass |
1139.67 CHF
10 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
99-76-3 | |
152.15 | |
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N | |
7456 | |
Methyl 4-Hydroxybenzoat |
C8H8O3 | |
MFCD00002352 | |
methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m | |
CHEBI:31835 | |
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
Spezifikation
Methyl 4-hydroxybenzoate | |
99-76-3 | |
Weiß | |
0.1% max. | |
99% | |
HOC6H4CO2CH3 | |
10,158 | |
methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m | |
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl 4-Hydroxybenzoat | |
7456 | |
152.15 | |
Kristallpulver |
99% | |
125.0°C to 128.0°C | |
298.6°C | |
Echt | |
C8H8O3 | |
MFCD00002352 | |
15,618 | |
Solubility in water: 0.25% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,acetone and ether,slightly soluble in benzene and ccl4 | |
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O | |
152.15 | |
CHEBI:31835 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-785-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DH2450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methyl 4-hydroxybenzoate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.