Learn More
Methyl-4-Ethynylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15140126
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl-4-Ethynylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15140126
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15140126
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53419.03
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Methyl 4-ethynylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4-Ethynylbenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.16 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-86-4
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00168820
InChI-Schlüssel JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-ethynyl-, methyl ester, methyl4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid methylester, 4-methoxycarbonyl phenylacetylene, benzoic acid,4-ethynyl-, methyl ester, methyl 4-ethynyl-benzoate, 4-ethinylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl benzoic acid methylester
PubChem CID 640163
IUPAC-Name Methyl-4-Ethynylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-ethynylbenzoate
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.16g/L at 25°C).
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Methyl-4-Ethynylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >