Learn More
Methyl3-Hydroxythiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449647
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl3-Hydroxythiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449647
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11449647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22129.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl3-Hydroxythiophen-2-Carboxylat wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5118-06-9
MDL-Nummer MFCD00055642
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Siedepunkt 107°C to 109°C (13 mmHg)
Summenformel C6H6O3S
Menge 25 g
Synonym methyl 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydroxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem7744, acmc-1aqhj, maybridge3_005989, 3-hydroxy-2-methoxycarbonylthiophene, 3-hydroxy-2-methoxycarbonyl-thiophene, methyl 3-hydroxythiophen-2-caboxylate
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel FYOPNADYSPZUAT-WAYWQWQTSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)O
IUPAC-Name Methyl-3-hydroxythiophen-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 158.17
PubChem CID 581127
Formelmasse 158.18
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Methyl3-Hydroxythiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >