Learn More
Methyl3-(Dimethylamino)-2-Isocyanacrylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11965621
Methyl3-(Dimethylamino)-2-Isocyanacrylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11965621 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
5 g, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11965621
Marke: Thermo Scientific Acros 372020050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 113212-14-9 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 113212-14-9
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
InChI-Schlüssel FREGRQYTSPAJDX-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-dimethylamino-2-isocyanoacrylic acid methyl ester, methyl e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate, methyl 2e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate
PubChem CID 6387542
IUPAC-Name Methyl (E)-3-(dimethylamino)-2-isocyanoprop-2-enoat
SMILES CN(C)C=C(C(=O)OC)[N+]#[C-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Schmelzpunkt 61.0°C to 67.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Methyl3-(Dimethylamino)-2-Isocyanacrylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >