Learn More
Methyl-3,4-dihydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377486
Verfügbar ab: 25-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl-3,4-dihydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377486
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11377486
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09552.09
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2150-43-8 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2150-43-8
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00016437
InChI-Schlüssel CUFLZUDASVUNOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl protocatechuate, protocatechuic acid, methyl ester, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, protocatechuic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, 3,4-dihydroxymethylbenzoate, 3,4-dihydroxybenzoic acid methyl, mdhb, methyl 3,4-dihydroxy, acmc-1cfbzMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 287064
IUPAC-Name Methyl-3,4-dihydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 1637939
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10194414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 ArtikelnummerL09552,L09552.09,L09552.04
Chargennummer10155090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 ArtikelnummerL09552,L09552.09,L09552.04
Chargennummer10111283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL09552.09,L09552.04
Chargennummer10131708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL09552.09,L09552.04
Chargennummer10155090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL09552.09,L09552.04
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Methyl-3,4-dihydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >