Learn More
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10322070
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 136663-21-3 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136663-21-3
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
MDL-Nummer MFCD07774245
InChI-Schlüssel UFLDNRAXHGPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methylbenzo d oxazole-5-carboxylate, 5-benzoxazolecarboxylicacid, 2-methyl-, methyl ester, acmc-1c498, methyl2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate, methyl 2-methylbenzoxazole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-2-methyl-1,3-benzoxazole, methyl 2-methyl-1?3-benzoxazole-5-carboxylate, 2-methylbenzoxazole-5-carboxylic acid methyl ester, 5-benzoxazolecarboxylicacid,2-methyl-,methyl ester, 5-benzoxazolecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester
PubChem CID 12157466
IUPAC-Name Methyl 2-Methyl-1,3-Benzoxazol-5-Carboxylat
SMILES CC1=NC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 67°C to 68°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >