Learn More
Methyl2-formyl-4-methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10653235
Verfügbar ab: 08-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl2-formyl-4-methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653235
Braunglasflasche, 1 g
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
Artikelnummer. 10653235
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07698DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-formyl-4-methyl-4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS 164667-56-5
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H9NO4
MDL-Nummer MFCD08060547
Menge 1 g
Synonym methyl 2-formyl-4-methyl-4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, methyl 2-formyl-4-methylfuro 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, methyl 2-formyl-4-methylfurano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 2-formyl-4-methyl-4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
InChI-Schlüssel VUQKFEPTRLQDRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC2=C1C=C(O2)C=O)C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-2-formyl-4-methylfuro[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 207.185
PubChem CID 7537673
Formelmasse 207.18
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Methyl2-formyl-4-methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ >