Learn More
Methyl-2,1,3-benzothiadiazol-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478986
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methyl-2,1,3-benzothiadiazol-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478986
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11478986
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17111.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 175204-21-4 | C8H6N2O2S | 194.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175204-21-4
Summenformel C8H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.21
MDL-Nummer MFCD00173948
InChI-Schlüssel LRMFSMKHXKDUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylate, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester, methyl benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylate, acmc-20akfm, methylbenzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylate, methyl benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylate, methyl benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylate, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 696381
IUPAC-Name Methyl 2,1,3-Benzothiadiazol-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=NSN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 90°C to 92°C
Menge 5 g
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Methyl-2,1,3-benzothiadiazol-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >