Learn More
Phenolmix B, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep 8040-B
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
2,3,4,6-Tetrachlorphenol | 58-90-2 | 2000μg/ml |
2,4,5-Trichlorphenol | 95-95-4 | 2000μg/ml |
2,6-Dichlorphenol | 87-65-0 | 2000μg/ml |
2-Methylphenol | 95-48-7 | 2000μg/ml |
3-Methylphenol | 108-39-4 | 2000μg/ml |
4-Methylphenol | 106-44-5 | 2000μg/ml |
Dinoseb | 88-85-7 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Phenolics Mix B | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
2,6-Dichlorophenol; Dinoseb; 2-Methylphenol; 3-Methylphenol; 4-Methylphenol; 2,3 | |
2,6-Dichlorophenol, Dinoseb, 2-Methylphenol, 3-Methylphenol, 4-Methylphenol | |
1 mL |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
For US EPA Methods 8040, 8041 | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Isopropanol |
Sicherheit und Handhabung
- Phenolics Mix B
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol, 2,4,5-trichlorophenol, 2,6-dichlorophenol, dinoseb, 2,3,4,6-tetrachlorophenol
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Produkt nur für den Laborgebrauch