Learn More
MP Biomedicals™ Methionine/Choline Deficient Diet (Powdered)
Methionine/Choline Deficient Diet (Powdered) has been used to study nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
Marke: MP Biomedicals™ 0296043810
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Contains sucrose, corn starch, corn oil, Alphacel non-nutritive bulk, and AIN 76 mineral mix.
Spezifikation
Powder | |
10 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Methionine/Choline Deficient Diet (Powdered) > Quantity: 10 kg
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur