Learn More
Methanol, puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15663710
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Methanol, puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15663710
4 x 2.5 l, Poly-Flasche, 4 Stück
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15663710
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 322134X2.5L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Farbe Farblos
Aussehen Flüssig
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 64 °C bis 65 °C
Menge 4 x 2.5 l
Explosionsgrenze 0.36
Flammpunkt 9 °C (48.2 °F)
Zündpunkt 725 °F
Verpackung Poly-Flasche
Brechungsindex 1.328 bis 1.33
Rückstand nach Verdampfung 0 bis 0.0005 %
Titrierbare Säure Freie Säure (als HCOOH): ≤ 0.002 %
Strukturformel CH3OH
Titrierbare Base Freie Alkali (als NH3): ≤ 0.00005 %
Dampfdruck 410 mmHg (50 °C), 97.68 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1230
Beilstein 1098229
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >