Learn More
Methanol, puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
53.78 CHF - 1066.53 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15623710
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Riedel-de Haën
32213-1L
1 l
53.78 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15633710
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Riedel-de Haën
32213-2.5L
2.5 l
105.78 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15683710
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Riedel-de Haën
32213-5L
5 l
204.23 CHF
5 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15643710
Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
32213-25L
25 l
608.52 CHF
25 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15653710
Unterlagen ansehen
Honeywell Riedel-de Haën
32213-45KG
45 kg
413.65 CHF
45 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15613710
Unterlagen ansehen
Honeywell Riedel-de Haën
32213-150KG
150 kg
1066.53 CHF
150 Kilogramm
Lager vorrätig
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Methanol, puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™