Learn More
Methanol, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Beschreibung
- Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
- Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
- Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
- Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
- Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Dichte | 0.791 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.36 |
Flammpunkt | 9 °C (48.2 °F) |
Zündpunkt | 725 °F |
Strukturformel | CH3OH |
Dampfdruck | 97.68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C) |
UN-Nummer | 1230 |
Beilstein | 1098229 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur